Fontos dokumentumok
88461
2,3-Diaminonaphthalene
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
naphthalene-2,3-diamine, 2,3-Naphthalenediamine, DAN
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
mp
196-202 °C
fluoreszcencia
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
DAN is used in the fluorometric determination of selenium in biological materials.
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.