Fontos dokumentumok
SML0521
ML 210
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
CID 49766530, ML-210, [4-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]-(5-methyl-4-nitro-1,2-oxazol-3-yl)methanone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1onc(C(=O)N2CCN(CC2)C(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H20Cl2N4O4/c1-14-20(28(30)31)19(25-32-14)22(29)27-12-10-26(11-13-27)21(15-2-6-17(23)7-3-15)16-4-8-18(24)9-5-16/h2-9,21H,10-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIBHJPDPEVVDTB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)