Fontos dokumentumok
SML0912
Sigma-Aldrich
SB 674042
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S)- 1-[[5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-4-thiazolyl]carbonyl]-2-[(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl]-pyrrolidine (9CI), (S)-1-[5-[2-Fluorophenyl]-2-methylthiazol-4-yl]-1-[2-[[5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]methyl]pyrrolidin-1-yl]methanone, SB-674042
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H21FN4O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.51
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H21FN4O2S/c1-15-26-21(22(32-15)18-11-5-6-12-19(18)25)24(30)29-13-7-10-17(29)14-20-27-28-23(31-20)16-8-3-2-4-9-16/h2-6,8-9,11-12,17H,7,10,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYBZWVLPALMACV-KRWDZBQOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
SB-674042 is potent and selective OX1R antagonist. SB-674042 binds with high affinity to OX1R and mediates intracellular calcium flux in OX1R-expressing cells.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Xiaocen Chang et al.
Pancreas, 48(4), 568-573 (2019-04-05)
The study aimed to investigate the involvement of the mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway in orexin-A/OX1 receptor-induced insulin secretion in rat insulinoma INS-1 cells. Rat insulinoma INS-1 cells were grown and treated with various concentrations of orexin-A, with