Fontos dokumentumok
930598
VH032-OH
≥95%
Szinonimák:
(2S,4R)-1-((S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-[2-hydroxy-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]pyrrolidine-2-carboxamide, L-Prolinamide, N-acetyl-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[2-hydroxy-4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
Méret kiválasztása
82 020,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
82 020,00 Ft
Javasolt termékek
ligand
VH032
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)