400091
DMOG
≥98% (HPLC), solid, HIF-hydroxylase inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
HIF-Hydroxylase Inhibitor, DMOG, N-(Methoxyoxoacetyl)-glycine methyl ester, Dimethyloxalylglycine, HIF Prolyl Hydroxylase Inhibitor I, HIF Aspartyl β-Hydroxylase Inhibitor, HIF Asparanginyl β-Hydroxylase Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
HIF-Hydroxylase Inhibitor, DMOG, The HIF-Hydroxylase Inhibitor, DMOG, also referenced under CAS 89464-63-1, controls the biological activity of HIF-Hydroxylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
pink-white to peach-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CC(=O)OC)C(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H9NO5/c1-11-4(8)3-7-5(9)6(10)12-2/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNJOZDZCRHCODO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Chen, H., et al. 2006. Cancer Res.66, 9009.
Milkiewicz, M., et al. 2004. J. Physiol.560, 21.
Lando, D., et al. 2002. Science295, 858.
Jaakkola, P., et al. 2001. Science292, 468.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3