Fontos dokumentumok
E8409
EF-24
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(3E,5E)-3,5-bis[(2-fluorophenyl)methylene]-4-piperidinone
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC1=C(/C=C2CNC/C(C\2=O)=C\C3=CC=CC=C3F)C=CC=C1
InChI
1S/C19H15F2NO/c20-17-7-3-1-5-13(17)9-15-11-22-12-16(19(15)23)10-14-6-2-4-8-18(14)21/h1-10,22H,11-12H2/b15-9+,16-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIVYQYSNRUIFIF-KAVGSWPWSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3