Merck
SML1083
Sigma-Aldrich
Ethacrynic acid
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, ECA, Etacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-ethylacryloyl)phenoxy]acetic acid, (2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid
Méret kiválasztása
10 MG
17 000,00 Ft
17 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
17 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H12Cl2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
17 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC12A1(6557)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ethacrynic acid increases the cytotoxicity of chlorambucil in rat and human tumor cell lines.[1]
Ethacrynic acid is non sulfonamide loop diuretic that is used to treat high blood pressure and the swelling caused by diseases like congestive heart failure. Ethacrynic acid blocks sodium-potassium-chloride cotransport. Also, Ethacrynic acid potently inhibits glutathione S-transferase family members. Studies show that ethacrynic acid potently inhibits Tgase-2 (transglutaminase-2) dependent metastasis of cancer cells including lung and pancreatic cancers.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Röth et al.
Experimental and clinical cardiology, 16(3), 92-96 (2011-11-09)
Oxidative stress and ischemia-reperfusion (I/R) injury are crucial in the pathogenesis of cardiovascular diseases. The antioxidant glutathione S-transferase (GST) is responsible for the high-capacity metabolic inactivation of electrophilic compounds and toxic substrates. The main objective of the present study was
Inhibition of rat and human glutathione S-transferase isoenzymes by ethacrynic acid and its glutathione conjugate.
Ploemen J H, et al.
Biochemical Pharmacology, 40(7), 1631-1635 (1990)
Maria Font Farre et al.
Plant & cell physiology, 65(1), 128-141 (2023-11-04)
Glutathione transferases (GSTs) represent a large and diverse enzyme family involved in the detoxification of small molecules by glutathione conjugation in crops, weeds and model plants. In this study, we introduce an easy and quick assay for photoaffinity labeling of
Piriyaporn Thiendedsakul et al.
Veterinary world, 15(1), 46-54 (2022-04-05)
The crocodile is a model for studying relevant sources of environmental contamination. They were determined an appropriate biomonitoring species for various toxins. The cytosolic and microsomal fraction of crocodiles plays a role in detoxifying xenobiotics. Cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) metabolizes
Ruina Wang et al.
Nature communications, 14(1), 5984-5984 (2023-09-27)
Induction of hypothermia during hibernation/torpor enables certain mammals to survive under extreme environmental conditions. However, pharmacological induction of hypothermia in most mammals remains a huge challenge. Here we show that a natural product P57 promptly induces hypothermia and decreases energy