Fontos dokumentumok
M9292
Memantine hydrochloride
≥98% (GC), powder, NMDA glutamate receptor antagonist
Szinonimák:
3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, 3,5-Dimethylamantadine hydrochloride, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Memantine hydrochloride, ≥98% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
powder
kezdeményező
Forest Labs
SMILES string
Cl.C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(N)(C3)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11-,12-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDDHMLJTFXJGPI-VXMZOEJHSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Alkalmazás
- as a media supplement to serve as a control to study the neuroprotective effects of erythropoietin in N-methyl-D-aspartate receptor-induced toxicity
- to intraperitoneally inject experimental animal to study its effect on traumatic injury
- as a test compound to determine the dynamic range and selectivity of retinal pigment epithelium tissue penetration
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience