Fontos dokumentumok
SML0505
Tienilic Acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Ticrynafen, Tienylic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-thienylcarbonyl)phenoxy]-acetic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(c(Cl)c1Cl)C(=O)c2cccs2
InChI
1S/C13H8Cl2O4S/c14-11-7(13(18)9-2-1-5-20-9)3-4-8(12(11)15)19-6-10(16)17/h1-5H,6H2,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGHANLSBXUWXTB-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3