Fontos dokumentumok
H6886
S-Hexylglutathione
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
S-Hexyl-L-glutathione reduced
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
S-Hexylglutathione,
Teszt
>98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
mp
200-202 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C16H29N3O6S/c1-2-3-4-5-8-26-10-12(15(23)18-9-14(21)22)19-13(20)7-6-11(17)16(24)25/h11-12H,2-10,17H2,1H3,(H,18,23)(H,19,20)(H,21,22)(H,24,25)/t11-,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXJDWCWJDCOHDG-RYUDHWBXSA-N
Related Categories
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)