Fontos dokumentumok
140112
4-Nitrobenzyl chloride
99%
Szinonimák:
α-Chloro-4-nitrotoluene
Teszt
99%
form
solid
mp
70-73 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)