Fontos dokumentumok
C0253
Chlorambucil
Szinonimák:
4-(4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)butyric acid, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCKYGMPEJWAADB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP2D6(1565)
Alkalmazás
- as an alkylating/chemotherapeutic agent to study its anti-inflammatory effects on amyloidogenesis in mice
- as a positive control to determine the cytotoxicity in murine leukemic monocyte macrophages
- as an adenine-specific DNA-alkylating reagent in the construction of multifunctional conjugate (8950A-Chb(Cl/OH) for mutation-specific DNA alkylation in HeLa S3 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.