Merck
572543
Sigma-Aldrich
Woollins′ Reagent
Szinonimák:
2,4-Diphenyl-1,3-diselenadiphosphetane 2,4-diselenide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10P2Se4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
532.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
mp
206-210 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Se]=P1([Se]P(=[Se])([Se]1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10P2Se4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16,18-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKYFQRQKPYPLGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent involved in reactions with:
  • Benzoic hydrazides to yield spiro heterocycles
  • Secondary amines
  • Aromatic diols to yield 10-membered phosphorus-selenium heterocycles
Reagent involved in ring-opening, deselenation and phosphorus-phosphorus coupling
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)