Merck
P26252
Sigma-Aldrich
Phenylhydrazine
97%
Szinonimák:
Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5NHNH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
Beilstein:
606080
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
gőzsűrűség
4.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
345 °F
törésmutató
n20/D 1.607 (lit.)
bp
238-241 °C (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
sűrűség
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phenylhydrazine can be used as a reactant in the synthesis of:
  • 4, 4′-(arylmethylene)-bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol)s by reacting with aryl aldehydes and acetoacetates in presence of N-bromo sulfonamide as a catalyst via one-pot pseudo-five-component condensation.
  • Thiazolidinones by treating with mercaptoacetic acid and aldehydes or ketones.
  • 5-[3,3,3-trifluoro-2-(phenylhydrazono)propyl]-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid by reacting with 6-(trifluoromethyl)comanic acid.
It can be also used as a precursor for the preparation of selective carboxymethylated products at N-1 and N-2 by reacting with dimethyl carbonate (DMC) in the presence of a Bronsted base and metal salts as a catalyst.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Erika Lattova et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 793(1), 167-179 (2003-07-26)
A well-known reaction of carbonyl compounds with phenylhydrazine has been applied to saccharides, providing increased sensitivity for mass spectrometric (MS) and ultraviolet (UV) detection during high-performance liquid chromatographic (HPLC) separations. After a simple derivatization procedure for 1 h at 70
Tandem cyclocondensation-Knoevenagel-Michael reaction of phenyl hydrazine, acetoacetate derivatives and arylaldehydes
Khazaei A, et al.
New. J. Chem., 38(11), 5287-5292 (2014)
Regioselective solvent-sensitive reactions of 6-(trifluoromethyl) comanic acid and its derivatives with phenylhydrazine
Usachev BI, et al.
Tetrahedron Letters, 50(31), 4446-4448 (2009)
Reaction of the ambident electrophile dimethyl carbonate with the ambident nucleophile phenylhydrazine
Rosamilia AE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(4), 1559-1562 (2008)
Efficient solvent-free synthesis of thiazolidin-4-ones from phenylhydrazine and 2, 4-dinitrophenylhydrazine
Neuenfeldt PD, et al.
Tetrahedron Letters, 51(23), 3106-3108 (2010)
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.