Fontos dokumentumok
D129
R-(+)-DIOA
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
R(+)-Butylindazone, R-(+)-[(2-n-Butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]acetic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
szín
white
oldhatóság
H2O: insoluble <0.11 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
0.1 M HCl: insoluble
0.1 M NaOH: soluble
ethanol: soluble
SMILES string
CCCC[C@]1(Cc2cc(OCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C20H24Cl2O4/c1-2-3-8-20(13-6-4-5-7-13)10-12-9-14(26-11-15(23)24)17(21)18(22)16(12)19(20)25/h9,13H,2-8,10-11H2,1H3,(H,23,24)/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAWWQIFONIPBKT-FQEVSTJZSA-N
Alkalmazás
- short circuit current (Isc) in rat semicircular canal duct (SCCD) epithelium
- uptake of grepafloxacin by THP-1 monocytes
- the uptake of moxifloxacin by THP-1 monocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)