Merck
P9623
Sigma-Aldrich
Paroxetine hydrochloride hemihydrate
≥98% (HPLC), powder, serotonin reuptake inhibitor
Szinonimák:
Paroxetine HCl, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride hemihydrate
Méret kiválasztása
10 MG
67 900,00 Ft
50 MG
263 000,00 Ft
67 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
67 900,00 Ft
50 MG
263 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H20FNO3 · HCl · .5 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
67 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Paroxetine hydrochloride hemihydrate, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Alkalmazás
Paroxetine hydrochloride hemihydrate has been used: as an antidepressant to study its effects on neural stem cells (NSCs) from embryonic rat hippocampus in vitro[1]; as a CYP 2D6 inhibitor to study its effects on the in vitro production by human recombinant CYP 2D6 of the phenolic metabolites[2]; as an antidepressant to study its effects on the expression of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP), its receptors and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in rat primary hippocampal neurons[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Paroxetine hydrochloride hemihydrate is one of the most potent and selective of the selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI); antidepressant
Paroxetine is a phenylpiperidine derivative.[4] It has the ability to cross placenta. Paroxetine is known to increase the risk of congenital cardiac malformations.[5] It might be useful in hormone replacement therapy for treating vasomotor symptoms during menopause.[6] It is known to ameliorate the effects of panic disorder, obsessive‐compulsive disorder and social phobia.[4]
Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Jogi információk
Sold with the permission of GlaxoSmithKline
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Koliane Ouk et al.
Neuropharmacology, 131, 337-350 (2017-12-25)
Circadian abnormalities seen in Huntington's disease (HD) patients are recapitulated in several HD transgenic mouse models. In mice, alongside the master clock located in the suprachiasmatic nucleus (SCN), two other oscillators may influence circadian behaviour. These are the food-entrainable oscillator
Paipai Guo et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 14(3), 1222-1240 (2024-03-15)
Hyperplasia and migration of fibroblast-like synoviocytes (FLSs) are the key drivers in the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) and joint destruction. Abundant Yes-associated protein (YAP), which is a powerful transcription co-activator for proliferative genes, was observed in the nucleus of
The metabolism of primaquine to its active metabolite is dependent on CYP 2D6
Pybus BS, et al.
Malaria Journal, 12(1), 212-212 (2013)
A review of paroxetine for the treatment of vasomotor symptoms
Slaton RM, et al.
Journal of Pharmacy Practice, 28(3), 266-274 (2015)
The risk of major cardiac malformations associated with paroxetine use during the first trimester of pregnancy: a systematic review and meta-analysis
Berard A, et al.
British Journal of Clinical Pharmacology, 81(4), 589-604 (2016)