Fontos dokumentumok
B102
Bupropion hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, dopamine and norepinephrine transporter inhibitor
Szinonimák:
(±)-1-(3-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-propanone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: 15 mg/mL, clear
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816) , SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience