Fontos dokumentumok
F124
Furafylline
≥98% (HPLC), powder, caffeine inhibitor
Szinonimák:
3-(2-Furanylmethyl)-3,7-dihydro-1,8-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Javasolt termékek
product name
Furafylline, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
mp
274-275 °C
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN1C(=O)N(Cc2ccco2)c3nc(C)[nH]c3C1=O
InChI
1S/C12H12N4O3/c1-7-13-9-10(14-7)16(6-8-4-3-5-19-8)12(18)15(2)11(9)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGQZGCIVHYLPBH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.