Fontos dokumentumok
S0758
Sulfaphenazole
≥98%
Szinonimák:
4-Amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide
Teszt
≥98%
form
powder
oldhatóság
ethanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWCJHSGMANYXCW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP2C18(1562) , CYP2C19(1557) , CYP2C9(1559)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2