Fontos dokumentumok
A3940
1-Aminobenzotriazole
≥98% (TLC), powder, cytochrome P450 inhibitor
Szinonimák:
1-Benzotriazolamine, ABT
About This Item
Javasolt termékek
product name
1-Aminobenzotriazole,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 93
new score: 46
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
81-84 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Nn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research