Fontos dokumentumok
A8404
Amitriptyline hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: soluble
ethanol: soluble
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Alkalmazás
- as an antidepressant to study its effects on social behavior and memory in transgenic for acid sphingomyelinase (t-ASM) mice
- as a tricyclic antidepressant to analyze its effects on glucocorticoid receptor function in whole human blood
- as an anti-depressant to study its effects on scratching and locomotion behavior in chloroquine-induced mouse
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3