Fontos dokumentumok
N5757
α-Naphthoflavone
≥98%
Szinonimák:
alpha-Naphthoflavone, 7,8-Benzoflavone
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to yellow
mp
153-157 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA3(140) , CYP1A2(1544) , PRKDC(5591)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.