Fontos dokumentumok
PHR1804
Paroxetine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Paroxetine hydrochloride hemihydrate, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride hemihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 1024
traceable to Ph. Eur. Y0000281
traceable to USP 1500218
API-család
paroxetine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Paroxetine hydrochloride, a phenylpiperidine derivative, is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) used for its anti-depressant properties. It is used to treat major depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), panic disorder, and obsessive-compulsive disorder (OCD) among others.
Alkalmazás
- Development of a reversed phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method for the determination of paroxetine and clonazepam in pharmaceutical tablet forms
- High-performance thin-layer chromatographic (HPTLC) determination of paroxetine and clonazepam in pharmaceutical formulations following International Conference on Harmonization (ICH) guidelines
- Chiral and achiral impurity profiling of paroxetine hydrochloride using supercritical fluid chromatography (SFC) and a chiral stationary phase
- Determination of seven phosphodiesterase-5 inhibitors and serotonin reuptake inhibitors by HPLC combined with diode array detection (DAD) from tablet dosage forms
- Separation and estimation of paroxetine from its enantiomeric and diastereomeric impurities by an HPLC method using an amylose-based chiral stationary phase
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?