Fontos dokumentumok
B8686
(+)-N-3-Benzylnirvanol
≥98% (HPLC), powder, CYP2C19 inhibitor
Szinonimák:
(5S)-5-Ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)-2,4-imidazolidinedione, 5-Ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)hydantoin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(+)-N-3-Benzylnirvanol, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMZDHUHMXXALFX-SFHVURJKSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)