Fontos dokumentumok
P6777
Phenelzine sulfate salt
Szinonimák:
Phenelzine hydrogen sulphate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (iodine, titration)
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.