Fontos dokumentumok
T6069
Thio-TEPA
Szinonimák:
N,N′,N″-Triethylenethiophosphoramide, Thio-Tep, Thiofozil, Thiotef, Tio-tef, Tiofosfamid, Tiofosyl, Tiofozil, Tris(aziridinyl)phosphine sulfide
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
szín
white
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
InChI
1S/C6H12N3PS/c11-10(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3