Fontos dokumentumok
SMB00506
1-Heptadecanoyl-rac-glycerol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Margaroyl-rac-glycerol, Monoheptadecanoin
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
funkcionális csoport
ketone
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)24-18-19(22)17-21/h19,21-22H,2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVUQHVRAGMNPLW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)