Fontos dokumentumok
86339
Sodium taurocholate hydrate
≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
Taurocholic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
ox bile
synthetic
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
≥97.0% (TLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +23±1°, c = 3% in H2O (dry matter)
molekulatömeg
537.68 g/mol (anhydrous basis)
szennyeződések
≤1% taurine
≤2% cholic acid
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3