Fontos dokumentumok
M2015
1-Stearoyl-rac-glycerol
≥99%
Szinonimák:
MG(18:0/0:0/0:0)[rac], 1-Monooctadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-stearate, DL-α-Stearin, Monostearin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1