Fontos dokumentumok
S0900000
Sodium taurocholate
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Taurocholic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium taurocholate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXRNGJZKPMKERN-NEMAEHQESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)