Fontos dokumentumok
860569P
Avanti
C17 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860569P, powder
Szinonimák:
D-glucosyl-β-1,1′-N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (860569P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860569P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860569P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C41H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(45)42-34(33-49-41-40(48)39(47)38(46)36(32-43)50-41)35(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h28,30,34-36,38-41,43-44,46-48H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,42,45)/b30-28+/t34-,35+,36+,38+,39-,40+,
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)