800812C
Avanti
12:0 DG
1,2-dilauroyl-sn-glycerol, chloroform
Szinonimák:
1,2-didodecanoyl-sn-glycerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 2 × 4 mL (800812C-200mg)
pkg of 1 × 5 mL (800812C-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800812C
koncentráció
2 mg/mL (800812C-10mg)
25 mg/mL (800812C-200mg)
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography–mass spectrometry analysis.
- as an internal standard for spiking RAW 264.7 cells for mass spectroscopy studies
- as standard in reverse-phase liquid chromatography coupled mass spectrometer for lipidomics studies of human plasma and serum samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash