Fontos dokumentumok
850535O
Avanti
9.7 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-(9Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
Méret kiválasztása
62 200,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
62 200,00 Ft
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
oil
molekulatömeg
328.49 g/mol
kiszerelés
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850535O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850535O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap (850535O-500mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850535O-25mg))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
technika/technikák
protein sequencing: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(OCC(O)CO)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h7-8,18,20-21H,2-6,9-17H2,1H3/b8-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVYUBFKSKZWZSV-FPLPWBNLSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)