800100C
Avanti
18:1-2:0 DG
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, chloroform
Szinonimák:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-acetoyl-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/2:0/0:0); OAG
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL (800100C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800100C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800100C
koncentráció
2 mg/mL (800100C-10mg)
5 mg/mL (800100C-25mg)
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3