Fontos dokumentumok
M7765
1-Oleoyl-rac-glycerol
≥99%
Szinonimák:
MG(18:1(9Z)/0:0/0:0)[rac], 1-(cis-9-Octadecenoyl)-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-monooleate, DL-α-Monoolein, Glyceryl cis-9-octadecenoate, Monoolein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Teszt
≥99%
form
powder
mp
35 °C
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to mix with the sample by two-syringe method, to achieve lipidic cubic phase in crystallization technique
- as a substrate for monoglyceride (MG) lipase assay
- in the preparation of MG solution for the measurement of in vitro MG hydrolase activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
309.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
154.0 °C - closed cup