Fontos dokumentumok
860903P
Avanti
17:0-17:1-17:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 860903P, powder
Szinonimák:
1,3(d5)-diheptadecanoyl-2-(10Z-heptadecenoyl)-glycerol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860903P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860903P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C54H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h21,24,51H,4-20,22-23,25-50H2,1-3H3/b24-21-/i49D2,50D2,51D
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)