Fontos dokumentumok
P9172
Pyronin Y
for NA electrophoresis
Szinonimák:
Pyronin Y, Pyronin G, Pyronin J
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥45%
technika/technikák
nucleic acid detection: suitable
mp
250-260 °C (lit.)
oldhatóság
water: 10 mg/mL, dark red
alkalmasság
suitable for nucleic acid staining
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- in the purification of quiescent and cycling hematopoietic stem cells and staining of bone marrow cells (HSCs)
- as a component of the polychlorinated biphenyls (PCBS) solution for staining mammary gland side population cells (MG-SPs)
- staining of CD34+ cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3