Fontos dokumentumok
M4159
Methylene Blue hydrate
suitable for nucleic acid staining, BioReagent
Szinonimák:
3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate, Methylene Blue monohydrate, Methylene blue, Nucleic acid staining reagent
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
technika/technikák
nucleic acid detection: suitable
oldhatóság
water: 1 mg/mL (dark blue)
alkalmasság
suitable for nucleic acid staining
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Less hazardous than staining with ethidium bromide
- Viewable in visible light
- Fast and easy to use
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?