Fontos dokumentumok
M8884
Methyl Green
~85% purity, powder
Szinonimák:
Ethyl Green
About This Item
Javasolt termékek
product name
Methyl Green, zinc chloride salt, ~85%
Minőségi szint
Teszt
~85%
form
powder
összetétel
Dye Content, ≥83%
technika/technikák
titration: suitable
szín
red to very dark red
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: 1 mg/mL
εmax
>11100.00 at 417-425 nm in water at 0.005 g/L
>16000 at 311-319 nm in water at 0.005 g/L
>60000 at 626-634 nm in water at 0.005 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?