Fontos dokumentumok
83200
Pyronin Y
for microscopy (Bot., Fl., Hist.)
Szinonimák:
Pyronin G, Pyronin J
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Bot., Fl., Hist.)
Minőségi szint
mp
250-260 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.01 g/10 mL, red
εmax
≥1650 at 543-553 nm in 50% ethanol
≥650 at 249-259 nm in 50% ethanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?