Fontos dokumentumok
213519
Pyronin Y
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 50 %
Szinonimák:
Pyronin G, Pyronin J
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder or crystals
összetétel
Dye content, 50%
mp
250-260 °C (lit.)
λmax
548 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?