Fontos dokumentumok
B5525
Bromophenol Blue sodium salt
Szinonimák:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
technika/technikák
electrophoresis: suitable
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for nucleic acid electrophoresis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Feloldás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3