Fontos dokumentumok
307505
Methylene Violet 3RAX
Dye content 90 %
Szinonimák:
3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenyl phenazinium chloride, 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazinium chloride, N,N-Diethylphenosafranine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90.0% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
összetétel
Dye content, 90%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
557 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOVNSGGBTSIUGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)