Fontos dokumentumok
O3756
Orange G
for NA electrophoresis
Szinonimák:
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
nucleic acid detection: suitable
oldhatóság
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
alkalmasság
suitable for gel electrophoresis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3