Fontos dokumentumok
O8001
Octyl β-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Szinonimák:
n-Octyl glucoside, OGP
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 25,000
aggregált szám
84
CMC
20-25 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Alkalmazás
- In varying concentrations to wash Sepharose beads to study the interaction of Albumin-shFcRn in the presence of Octyl β-D-glucopyranoside
- As a lysis and solubilization solution for bacterial lipoprotein preparation
- To solubilize the recombinant 47 kDa antigen from E. coli cell
- As a component of lysis buffer for determination of protein content by BCA assay
- In deglycolysation process
- As a component of lysis buffer to prepare mitochondrial extracts
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.