P5380
Protease from Bacillus licheniformis
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
Szinonimák:
Proteinase from Bacillus licheniformis, Subtilisin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Bacillus licheniformis
Minőségi szint
típus
Type VIII
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
7-15 units/mg solid
molekulatömeg
27 kDa
tisztítva
crystallization
oldhatóság
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear
H2O: soluble, colorless
idegen aktivitás
DNase ≤5.0 Kunitz units/mg solid
RNase ≤0.05 Kunitz units/mg solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
Használja ezt a protokollt a teljes immunhisztokémiai (IHC) eljáráshoz a paraffinba ágyazott szöveti metszetek specifikus antigének festésén és vizualizálásán keresztül.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.