Fontos dokumentumok
PRON-RO
Roche
Pronase
from Streptomyces griseus
Szinonimák:
non-specific protease
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces griseus
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
pkg of 1 g (10165921001)
pkg of 5 g (11459643001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
0.5-2 mg/mL
parameter
35-40 °C optimum reaction temp.
technika/technikák
DNA extraction: suitable
szín
white
optimális pH
7.0-8.0
pH-tartomány
6.0-9.0
oldhatóság
water: soluble 10-20 g/L
alkalmasság
suitable for molecular biology
NCBI elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
Deoxyribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
Ribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Streptomyces griseus ... SGR_RS27460(6214424)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
The preparation contains 20% calcium acetate for stability. It is free of starch as per the current Quality Control Procedures.The activity of a diluted solution containing 0.01–0.1 M calcium was stable over 24 hours at neutral pH at 4 to 8 °C. Pronase is also protected from heat inactivation by low levels of calcium.
Working concentration: 0.5 to 2 mg/ml
Working solution: Solvent is recommended in distilled water.
Stock solution is prepared by adding pronase powder to distilled water (10 to 20 mg/ml).
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?