Fontos dokumentumok
1.07433
Sigma-Aldrich
Pronase E
Szinonimák:
Streptomyces grisens neutral proteinase
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.21
form
solid
hatékonyság
3290 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopathology as it hydrolyses proteins into individual amino acids.
from Streptomyces griseus 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4
Alkalmazás
Pronase E (from Streptomyces griseus) 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4. CAS 9036-06-0, pH 6 - 7 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Appearance (colour):slightly brown
Appearance (description):fine powder
Activity (Casein; pH 7.4; 40 °C):≥ 4000000 U/g
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2