Fontos dokumentumok
A1410
Actinomycin D
from Streptomyces sp., ~98% (HPLC)
Szinonimák:
Actinomycin C1, Actinomycin IV, Dactinomycin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces sp.
Minőségi szint
Teszt
~98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D alpha: 28/D (Rotation: -315 degrees (c=0.25% in methanol))
szín
red to orange
red, powder
mp
251-253
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: soluble
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)