Fontos dokumentumok
P8038
Proteinase, bacterial
Type XXIV, 7.0-14.0 units/mg solid, lyophilized powder
Szinonimák:
Proteinase from Bacillus licheniformis, Alkaline Protease, Protease from Bacillus licheniformis, Subtilo peptidase A
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type XXIV
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase
≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase
7.0-14.0 units/mg solid
molekulatömeg
27 kDa
tisztítva
crystallization
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)